Merck
S2644
Sigma-Aldrich
抗S-100 ウサギ宿主抗体
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
別名:
Anti-42C, Anti-ANX2LG, Anti-CAL1L, Anti-CLP11, Anti-Ca[1], Anti-GP11, Anti-P11, Anti-p10
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
結合体:
unconjugated
application:
ARR
IHC (p)
クローン:
polyclonal
化学種の反応性:
rat, bovine, guinea pig, human
citations:
98
テクニック:
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 20-100 μg/mL using sections of human or rat cerebellum
microarray: suitable
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
rat, bovine, guinea pig, human
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 20-100 μg/mL using sections of human or rat cerebellum
microarray: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
詳細
S-100タンパク質ファミリーは、約16のカルシウム結合タンパク質で構成されており、それらは異なる組織特異的発現パターンを持ちます。S-100タンパク質は、神経系細胞と非神経系細胞、ならびに複数のがんでも広く発現しています。これらのタンパク質は、細胞増殖、シグナル伝達、細胞構造、エネルギー代謝など幅広い細胞機能を制御しています。免疫組織学において、本製品はS-100タンパク質を特異的に染色します。本製品は、ヒト、ラット、モルモット、ウシのS-100タンパク質に結合します。脳では、この抗体はグリア細胞と上衣細胞の染色に使用でき、末梢神経系のシュワン細胞にも使用できます。皮膚では、メラノサイトやランゲルハンス細胞をこの抗体製品で染色できます。リンパ節では、指状嵌入細網細胞を抗S-100抗体で陽染できます。S-100染色は、ほぼすべてのヒト良性・悪性メラノサイト腫瘍で観察できます。
S-100(S100カルシウム結合タンパク質A10)は、EF-handを持つS100タンパク質ファミリーに属しています。また、カルパクチン軽鎖、p11、またはアネキシン2軽鎖とも呼ばれます。この遺伝子は、ヒト染色体1q21に位置しています。
S100カルシウム結合タンパク質A10(S-100)は、ラット染色体2q34に位置しています。p11とも呼ばれます。
免疫原
ウシ脳由来S-100
アプリケーション
抗S-100抗体は、マイクロアレイ、および免疫組織化学(ホルマリン固定パラフィン包埋切片において、またはヒトまたはラットの小脳の切片において濃度20~100 μg/mLで使用)における使用に適しています。この抗体は、免疫電気泳動にも使用される可能性があります。
抗S-100抗体は、免疫細胞化学{25}、免疫蛍光、および免疫染色で使用されてきました。
生物化学的/生理学的作用
S-100(S100カルシウム結合タンパク質A10)は、TRPV5およびTRPV6(上皮Ca2+ チャネル)の輸送に必要です。S100A10は、アネキシン2と共に、エンドサイトーシス、エキソサイトーシス、膜細胞骨格相互作用などの複数の生物学的プロセスに関与しています。細胞膜イオンチャネルと細胞質ホスホリパーゼA2を制御しています。
S100カルシウム結合タンパク質A10(S-100)は、げっ歯類におけるうつ病様の特徴において重要な役割を果たしています。ラットの心室心筋細胞において、p11は5-HT4R経路を通してカルシウム処理を制御しています。
物理的形状
0.01M PBS溶液 (pH 7.4, 15mMアジ化ナトリウム含有)。
免責事項
弊社のカタログまたはその他の製品添付文書に明記されていない限り、弊社の製品は研究専用であり、未承認の商業的用途、体外診断用、生体外・生体内の治療用、あらゆる種類の消費またはヒトや動物への適用を含めるがこれらには制限されないその他のいかなる目的にも使用されるものではありません。
WGK
WGK 3
Jan Code
S2644-1ML:
S2644-VAR:
S2644-.2ML:
S2644-BULK:
IXO11280:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Cells of primarily extravalvular origin in degenerative aortic valves and bioprostheses
Skowasch D, et al.
European Heart Journal, 26 (2005)
Gene expression profile linked to p53 status in hepatitis C virus?related hepatocellular carcinoma.
Okada T, et al.
Febs Letters, 555(3), 583-590 (2003)
Identification of a peptide that interacts with Nestin protein expressed in brain cancer stem cells.
Beck S, et al.
Biomaterials, 32(33), 8518-8528 (2011)
Study of expression patterns and levels of neurotrophins and neurotrophin receptors in ulcerative colitis
Johansson M, et al.
Inflammatory bowel diseases, 13(4), 398-409 (2007)
I Salama et al.
European journal of surgical oncology : the journal of the European Society of Surgical Oncology and the British Association of Surgical Oncology, 34(4), 357-364 (2007-06-15)
In the quest to reduce mortality and morbidity from cancer, there is continued effort to identify novel biomarkers to aid in the early detection and the accurate prediction of tumour behaviour. One group of proteins that is emerging as a