安全性情報
S3887
Sigma-Aldrich
ストレプトアビジン–β-ガラクトシダーゼ標識体
streptavidin 1-2 units/mg protein, lyophilized powder
別名:
Streptavidin–beta-Galactosidase conjugate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
タグ
beta-galactosidase tagged
品質水準
形状
lyophilized powder
streptavidin activity
1-2 units/mg protein
組成
Protein, ≥80% biuret
保管温度
−20°C
詳細
ストレプトアビジンは、細菌ストレプトアビジンによって産生されたビオチン結合タンパク質であり、ウスタンブロットやELISAなどの広範囲の生物化学的/免疫学的アッセイで使われる極めて高親和性で特異性の非共有結合ビオチン結合タンパク質です。ストレプトアビジンはストレプトアビジン-ビオチンシステムの構成成分で、ビオチンはシグナル標識されたストレプトアビジンによって後に検出されるターゲット分子に結合しています。ストレプトアビジンは、検出システムを裏付ける発色基質または蛍光分子を発現する様々な酵素で共有結合的に標識することができます。
β-ガラクトシダーゼは、遺伝子、分子、および免疫学的検出システムで使用することができます。活性なβ-ガラクトシダーゼは検出分子X-ギャル(5-ブロモ-4-クロロ-インドリル-β-D-ガラクトピラノシド)を開裂し、比色法によって検出することができる強い青色の生成物を生じます。
特異性
ストレプトアビジン-β-ガラクトシダーゼ接合体はビオチン標識された分子と反応します。
アプリケーション
ストレプトアビジン-β-ガラクトシダーゼ接合体は、ELISA、免疫組織化学、タンパク質ブロッティングなどの技術におけるビオチン標識された分子またはビオチン化DNAプローブとの結合に使用することができます。これは、使いやすいにもかかわらず高感度で特異的な検出システムです。
ストレプトアビジン-β-ガラクトシダーゼ接合体はチャイニーズハムスター卵巣細胞の融合アッセイで使用されています。
物理的形状
Trisバッファ-塩が含まれています。
調製ノート
O'Sullivanの方法を改変してストレプトアビジンとβ-ガラクトシダーゼ(グレードVIII)を結合させ、ゲルろ過により精製しています。
免責事項
当社のカタログまたは製品に添付された当社のその他の文書に別段の記載がない限り、当社の製品は研究にのみ使用することを意図しており、それ以外の目的(無許可での商用使用、in vitro診断での使用、ex vivoもしくはin vivo治療での使用、または人間もしくは動物でのあらゆるタイプの消費もしくは適用など)には使用しないでください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S3887-.1MG:
S3887-BULK:
S3887-BULK-N:
S3887-.5MG:
S3887-1MG:
S3887-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A simple method for the preparation of enzyme-antibody conjugates.
M J O'Sullivan
Febs Letters, 95 (1978)
Human herpesvirus 8 glycoprotein B (gB), gH, and gL can mediate cell fusion
Pertel PE
Journal of Virology, 76, 4390-4400 (2002)
R S Niedbala et al.
Journal of biochemical and biophysical methods, 13(4-5), 205-210 (1986-11-01)
Parameters and conditions of an enzyme based assay for biotin and avidin are presented. Biotinylated glucose-6-phosphate dehydrogenase when complexed with avidin becomes inactivated. Thus it was possible to construct a competitive assay system for biotin. The assay is sensitive between
A simple method for the preparation of enzyme-antibody conjugates.
M J O'Sullivan et al.
FEBS letters, 95(2), 311-313 (1978-11-15)