抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
CACY-100, monoclonal
含みます
15 mM sodium azide
化学種の反応性
rat, bovine, human, pig, goat, lizard, canine
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable using native preparations
indirect immunofluorescence: 1:4,000 using bovine tongue frozen sections
western blot: suitable using denatured-reduced preparations
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... S100A6(6277)
rat ... S100a6(85247)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
Immunohistochemistry (1 paper)
生物化学的/生理学的作用
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
S5049-BULK:
S5049-.2ML:
S5049-VAR:
試験成績書(COA)