安全性情報
SAB2101380
Sigma-Aldrich
抗LRP1抗体(ab1) ウサギ宿主抗体
affinity isolated antibody
別名:
抗低密度リポタンパク質関連タンパク質1(α-2-マクログロブリンレセプター)抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
結合体:
unconjugated
application:
IHC
WB
クローン:
polyclonal
化学種の反応性:
human
citations:
2
テクニック:
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
48 kDa
化学種の反応性
human
濃度
0.5 mg - 1 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... LRP1(4035)
免疫原
Synthetic peptide directed towards the middle region of human LRP1
シーケンス
Synthetic peptide located within the following region: ATYLSGAQVSTITPTSTRQTTAMDFSYANETVCWVHVGDSAAQTQLKCAR
物理的形状
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB2101380-50UG:
SAB2101380-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)