分子量
antigen ~60 kDa
化学種の反応性
human, mouse
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
immunoprecipitation (IP): 2.5-5 μg using lysates of HEK-293T cells over-expressing human SMAD6
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using mouse 3T3 cells
western blot: 1-2 μg/mL using whole extracts of HEK-293T cells over-expressing human SMAD6
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SMAD6(4091)
rat ... Smad6(367100)
詳細
免疫原
アプリケーション
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
Jan Code
SAB4200384-200UL:
IXO14949:
SAB4200384-VAR:
SAB4200384-BULK:
試験成績書(COA)