分子量
antigen ~60 kDa
化学種の反応性
mouse, human, rat
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using lysates of HEK-293T cells over-expressing human SMAD6.
indirect immunofluorescence: 10-20 μg/mL using mouse 3T3 cells.
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using whole extracts of HEK-293T cells over-expressing human SMAD6.
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SMAD6(4091)
mouse ... Smad6(17130)
rat ... Smad6(374096)
詳細
免疫原
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
Jan Code
SAB4200383-BULK:
SAB4200383-VAR:
SAB4200383-200UL:
試験成績書(COA)