結合体
biotin conjugate
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
MEM-101A, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
pig, human, canine
濃度
1 mg/mL
テクニック
flow cytometry: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ITGB1(3688)
詳細
The antibody MEM-101A reacts with CD29 (integrin beta1 chain), a 130 kDa single chain type I glycoprotein expressed as a heterodimer (non-covalently associated with the integrin alpha subunits 1-6). CD29 is broadly expressed on majority of hematopoietic and non-hematopoietic cells (leukocytes, platelets, fibroblasts, endothelial cells, epithelial cells and mast cells).
免疫原
Raji Burkitt′s lymphoma cell line
アプリケーション
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis. Suggested working dilution is 1:1000. Indicated dilution is recommended starting point for use of this product. Working concentrations should be determined by the investigator.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
PBS(pH 7.4、15 mM アジ化ナトリウム含有)
Jan Code
SAB4700396-100UG:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)