安全性情報
SAB4700629
Sigma-Aldrich
Anti-VCP-FITC antibody
clone Hs-14, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
FITC conjugate
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
Hs-14, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
mouse, human
テクニック
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... VCP(7415)
関連するカテゴリー
詳細
The antibody Hs-14 reacts with a 220 kDa testis-specific human intra-acrosomal protein associated with the membranes of the acrosomal vesicle.
免疫原
Dialyzed acid extract of human sperm
アプリケーション
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis using 20 μL reagent / 100 μL cell suspension. The content of a vial (1 mL) is sufficient for 50 tests.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
PBS(15 mM アジ化ナトリウム、安定化剤として0.2%ハイグレード プロテアーゼフリーBSA含有)
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB4700629-50TST:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)