安全性情報
SAB4700866
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-EGFR antibody produced in mouse
clone EGFR1
別名:
EGF R, EGFR EGF-R, ERBB1, Her1, PIG61
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
結合体:
unconjugated
application:
FACS
クローン:
EGFR1, monoclonal
化学種の反応性:
human, horse
citations:
テクニック:
flow cytometry: 4 μg/mL
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
EGFR1, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human, horse
濃度
1 mg/mL
テクニック
flow cytometry: 4 μg/mL
アクセッション番号
NP_005219.2
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... EGFR(1956)
詳細
The mouse monoclonal antibody EGFR1 reacts with extracellular domain of human protein kinase EGFR (ErbB1 / HER1); epitope within amino acids 6-273.
免疫原
Human epidermoid carcinoma line A431
物理的形状
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
SAB4700866-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)