リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
RM111, monoclonal
recombinant monoclonal
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
化学種の反応性
all
テクニック
ChIP: 1:200-1:1000
ELISA: suitable (assay dependent concentration)
flow cytometry: suitable (assay dependent concentration)
immunocytochemistry: 1:200-1:500
immunohistochemistry: 1:200—1:500
immunoprecipitation (IP): 1:200-1:1000
western blot: 1:1000-1:5000
アイソタイプ
IgG
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pTyr)
特異性
免疫原
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB5600274-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)