安全性情報
SAB5700295
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-EIF4EBP1-T70 antibody produced in rabbit
別名:
4E-BP1, 4EBP1, BP-1, EIF4EBP1, PHAS-I
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
クローン:
polyclonal
application:
WB
化学種の反応性:
mouse, human
テクニック:
western blot: 1:500-1:2000
citations:
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
12
化学種の反応性
mouse, human
濃度
1.78 mg/ml
テクニック
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pThr70)
遺伝子情報
human ... EIF4EBP1(1978)
詳細
This gene encodes one member of a family of translation repressor proteins. The protein directly interacts with eukaryotic translation initiation factor 4E (eIF4E), which is a limiting component of the multisubunit complex that recruits 40S ribosomal subunits to the 5′ end of mRNAs. Interaction of this protein with eIF4E inhibits complex assembly and represses translation. This protein is phosphorylated in response to various signals including UV irradiation and insulin signaling, resulting in its dissociation from eIF4E and activation of mRNA translation.
免疫原
A synthetic phosphorylated peptide around T70 of human EIF4EBP1 (NP_004086.1).
物理的形状
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
保管および安定性
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5700295-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)