安全性情報
SAB5700432
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-IκBα-S32/36 antibody produced in rabbit
別名:
EDAID2, IKB alpha, IKBA, MAD-3, NFKBI, NFKBIA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
クローン:
polyclonal
application:
WB
化学種の反応性:
human, mouse
テクニック:
western blot: 1:500-1:1000
citations:
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
35
化学種の反応性
human, mouse
濃度
0.54 mg/ml
テクニック
western blot: 1:500-1:1000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer32/pSer36)
遺伝子情報
human ... NFKBIA(4792)
詳細
This gene encodes a member of the NF-kappa-B inhibitor family, which contain multiple ankrin repeat domains. The encoded protein interacts with REL dimers to inhibit NF-kappa-B/REL complexes which are involved in inflammatory responses. The encoded protein moves between the cytoplasm and the nucleus via a nuclear localization signal and CRM1-mediated nuclear export. Mutations in this gene have been found in ectodermal dysplasia anhidrotic with T-cell immunodeficiency autosomal dominant disease.
免疫原
A synthetic phosphorylated peptide around S32 & S36 of human IκBα (NP_065390.1).
物理的形状
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
保管および安定性
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5700432-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)