分子量
53
交差性
mouse, rat
濃度
3.54 mg/ml
テクニック
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GLP1R(2740)
詳細
This gene encodes a 7-transmembrane protein that functions as a receptor for glucagon-like peptide 1 (GLP-1) hormone, which stimulates glucose-induced insulin secretion. This receptor, which functions at the cell surface, becomes internalized in response to GLP-1 and GLP-1 analogs, and it plays an important role in the signaling cascades leading to insulin secretion. It also displays neuroprotective effects in animal models. Polymorphisms in this gene are associated with diabetes. The protein is an important drug target for the treatment of type 2 diabetes and stroke. Alternative splicing of this gene results in multiple transcript variants.
免疫原
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 22-116 of human GLP1R (NP_002053.3).
物理的形状
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
保管および安定性
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5700856-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)