クローン
monoclonal
フォーム
liquid
化学種の反応性
mouse, human
濃度
0.23 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... DPYSL2(1808)
詳細
This gene encodes a member of the collapsin response mediator protein family. Collapsin response mediator proteins form homo- and hetero-tetramers and facilitate neuron guidance, growth and polarity. The encoded protein promotes microtubule assembly and is required for Sema3A-mediated growth cone collapse, and also plays a role in synaptic signaling through interactions with calcium channels. This gene has been implicated in multiple neurological disorders, and hyperphosphorylation of the encoded protein may play a key role in the development of Alzheimer's disease. Alternatively spliced transcript variants encoding multiple isoforms have been observed for this gene. [provided by RefSeq, Sep 2011]
免疫原
A synthesized peptide derived from human CRMP2/DPYSL2
物理的形状
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5701532-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)