Merck
H5147
Sigma-Aldrich
モノクロナール抗熱ショックタンパク質70 マウス宿主抗体
clone BRM-22, ascites fluid
別名:
HSP70 Antibody - Monoclonal Anti-Heat Shock Protein 70 antibody produced in mouse, Hsp70 Antibody
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
BRM-22, monoclonal
分子量
antigen 70 kDa
化学種の反応性
bovine, chicken, guinea pig, plant, Drosophila, rat, human, nematode, rabbit, hamster
テクニック
electron microscopy: suitable
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 1:5,000 using bovine brain extract
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
詳細
モノクローナル抗熱ショックタンパク質70(マウスIgG1アイソタイプ)は、精製ウシ脳HSP70で免疫化されたBALB/cマウス由来のマウス骨髄腫細胞と脾細胞の融合により生成されたBRM-22ハイブリドーマに由来します。熱ショックタンパク質ファミリーA(Hsp70)メンバー1A(HSPA1A)は、ヒト染色体6p21.33にマッピングされた遺伝子によりコードされています。すべての組織で広く発現しています。コードされたタンパク質は、45 kDaのN末端ATPaseドメインと25 kDaのC末端基質結合ドメインを特徴としています。
温度の急激な上昇などのさまざまな環境的破壊により、細胞はヒートショック(ストレス)タンパク質として知られる一群のポリペプチドを速やかに合成するよう誘導されます。真核細胞には、細胞内の位置と制御が異なる、密接に関連するいくつかの70 kDストレスタンパク質(HSP70ファミリー)をコードする多重遺伝子族が含まれています。これらには、以下の4種のタンパク質が含まれています。構成的(または同族)HSP73、ストレス誘導性HSP72、およびグルコース制御タンパク質grp78(またはBiP)およびgrp75。
特異性
免疫ブロッティングでは、抗体が HSP70の 2つの型(構成型(HSP73)と誘導型(HSP72))の両方を局在化します。抗体は脳その他の組織に由来するHSP70を認識します。免疫蛍光染色を用いた研究により、熱ショック(42 °C、1時間)を加えたヒト線維芽細胞の核内にHSP70蛋白が急速かつ可逆的に蓄積されることが確認されています。
免疫原
HSP70はウシの脳から分離しました。
アプリケーション
この抗体の使用に成功したアプリケーション、および関連する査読済み論文を以下に示します。
免疫沈降法(1論文)
ウェスタンブロッティング(4論文)
ウシ脳抽出物を使用した免疫ブロッティングでは、抗体価は少なくとも1:5,000です。
マウスで産生されたモノクローナル抗熱ショックタンパク質70抗体は、以下の用途に使用されています:
  • 酵素結合免疫吸着アッセイ(ELISA)
  • 免疫ブロット法
  • ドットブロット法
  • 免疫組織染色
生物化学的/生理学的作用
HSP70ファミリーのメンバーは、ポリペプチドの折り畳み、展開および転位、ならびにオリゴマータンパク質複合体の組立てと分解において主要な役割を果たします。さらに、免疫応答において、いくつかの考えられる役割がHSP70ファミリーのタンパク質に起因しています。アルコール性肝疾患はHSP70の細胞質内蓄積に関連していることが示されています。HSP72は、アルツハイマー病患者の脳内で飛躍的に増加することが認められ、神経突起斑と神経原線維濃縮体にのみ局在していました。′HSP70は、熱ショック時に核に集中し、ショックが解消すると細胞質に戻ります。
その他情報
本製品は、細胞培養ハイブリドーマ産物を使用して製造された精製製品としてお求めになれます。
SAB4200714抗熱ショックタンパク質70(HSP70)抗体、
ハイブリドーマ細胞培養から精製されたマウスモノクローナルクローンBRM-22
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
Jan Code
H5147-.5ML:
H5147-.2ML:
H5147-BULK:
H5147-100UL:
H5147-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Bacterial lipopolysaccharide augments febrile-range hyperthermia-induced heat shock protein 70 expression and extracellular release in human THP1 cells
Tulapurkar ME, et al.
Testing, 10(2), e0118010-e0118010 (2015)
M P Mayer et al.
Cellular and molecular life sciences : CMLS, 62(6), 670-684 (2005-03-17)
Hsp70 proteins are central components of the cellular network of molecular chaperones and folding catalysts. They assist a large variety of protein folding processes in the cell by transient association of their substrate binding domain with short hydrophobic peptide segments
Fang Xie et al.
Cell stress & chaperones, 21(5), 907-914 (2016-07-21)
Although accumulating evidence indicates that heat shock protein 70 (HSP70) could be secreted into plasma and its levels have been found to have an ambiguous association with atherosclerosis, our knowledge for the exact role of circulating HSP70 in the development
Anne Lyytinen et al.
PloS one, 7(2), e31446-e31446 (2012-02-10)
Individuals of widely spread species are expected to show local adaption in temperature tolerance as they encounter a range of thermal conditions. We tracked thermal adaptations of the Colorado potato beetle (Leptinotarsa decemlineata) that invaded Europe within the last 100
Mohan E Tulapurkar et al.
PloS one, 10(2), e0118010-e0118010 (2015-02-07)
Sepsis, a devastating and often lethal complication of severe infection, is characterized by fever and dysregulated inflammation. While infections activate the inflammatory response in part through Toll-like receptors (TLRs), fever can partially activate the heat shock response with generation of