Merck
SHPH15
Sigma-Aldrich
MISSION® LentiPlex® Human Pooled shRNA Library TRC1.5
For Rapid, Convenient Genome-wide shRNA Screens
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105904
NACRES:
NA.51
品質水準
製品種目
MISSION®
濃度
≥5x108 VP/ml (via p24 assay)
テクニック
capture ELISA: 5 x 108 TU/mL using p24
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
詳細
MISSION LentiPlex Pooled Librariesを使用すれば、MISSION TRC shRNAコレクションの力とシグマのレンチウイルス製造の専門知識を組み合わせ、卓上でゲノム全域にわたるRNAiスクリーンを実現することができます。LentiPlexのプールされたシステムを利用すれば、非分裂細胞株および1次細胞株を対象に増強されたデリバリーと長期遺伝子サイレンシングを行うことができ、多くの発見が期待できます。この簡便なフォーマットにより、最小限の試薬、時間、設備投資で、あらゆる研究者が迅速な全ゲノムRNAiスクリーニングを利用できるようになりました。
MISSION LentiPlex Human shRNA Pooled Library 1.5には、過去に提供したLentiPlex 1.0 Pooled Libraryに加えて、追加の遺伝子およびクローンが含まれています。4,000以上のヒト遺伝子と、3つのサブプールに分割した10,000以上の合計クローンカバレッジからなる1.5を追加することにより、完全な全ゲノムヒトライブラリーは、今や21,000以上のヒト遺伝子をターゲットとするTRCコレクションからの110,000以上のshRNAコンストラクトで構成されています。製品リリース前に、各ライブラリーのshRNA表現の試験を行い、堅牢なライブラリーカバレッジであることを確認します。完全なライブラリーは、p24アッセイを介して少なくとも5x108 TU/mLの力価ですぐに利用できるレンチウイルスフォーマットで提供され、それぞれ約6,000~8,000のshRNAコンストラクトの16のサブプールにあらかじめ分割されています。下流ターゲット確認のため、増幅プライマーおよびシーケンシングプライマーも提供しています。
サンプルデータと使用法の詳細については、メルクのLentiPlex Technical Detail Pageをご覧ください。
その他情報
MISSION LentiPlex Human Pooled shRNA Librariesは、カタログ番号SHPH01、SHPH15、SHPH2、およびSHPHLIBRで構成されています。各ライブラリーに対するshRNAクローンカバレッジのおよその数、ターゲット遺伝子、およびサブプールについては、表1を参照してください。
ダウンストリームヒットを特定するために、増幅プライマーとシーケンスプライマーも提供されます。
shRNAプールのデコンボリューション
シグマのデコンボリューションサービスを利用すると、プールされたshRNAスクリーンに影響を与える遺伝子を簡単に特定できます。′
  • クローンの次世代シーケンシングにより、プールされたshRNAサンプル内で正確な数の個々のクローンが得られます
  • プールされたshRNAスクリーンから得られる包括的で再現性のある結果
  • 統計的に堅牢で情報豊富なデータ
詳細については、地域のシグマ販売代理店にお問い合わせいただくか、MISSION RNAiに問い合わせてください
おすすめ製品
その他のMISSION shRNA Gene Family Setsについては、当社のMISSION shRNAポータルでご覧ください
法的情報
LentiPlex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
SHPH15-1SET:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Functional dissection of lysine deacetylases reveals that HDAC1 and p300 regulate AMPK.
Lin, Yu-yi, et al.
Nature (2012)
Christine Karlsson et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 650, 29-43 (2010-08-06)
Identifying the genes and pathways that regulate self-renewal and differentiation in somatic stem cells is a central goal in stem cell and cancer biology. Here, we describe a method for RNAi-based screens in primary human hematopoietic stem and progenitor cells.
Richard Possemato et al.
Nature, 476(7360), 346-350 (2011-07-16)
Cancer cells adapt their metabolic processes to drive macromolecular biosynthesis for rapid cell growth and proliferation. RNA interference (RNAi)-based loss-of-function screening has proven powerful for the identification of new and interesting cancer targets, and recent studies have used this technology
資料
RNAi Consortium (TRC): Collaborative effort among academic labs and biotech/pharma institutes advancing RNA interference research.