Merck
SMB00116
Sigma-Aldrich
Bhilawanol A
≥95% (LC/MS-ELSD)
別名:
3-(8-Pentadecenyl)-1,2-benzenediol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H34O2
CAS番号:
分子量:
318.49
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
アッセイ
≥95% (LC/MS-ELSD)
形状
solid
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCC\C=C\CCCCCCCc1cccc(O)c1O
InChI
1S/C21H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-19-17-15-18-20(22)21(19)23/h7-8,15,17-18,22-23H,2-6,9-14,16H2,1H3/b8-7+
InChI Key
GWOCLAPCXDOJRL-BQYQJAHWSA-N
詳細
植物由来の天然産物
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SMB00116-1MG:
試験成績書(COA)