Merck
SMB00558
Sigma-Aldrich
Proferrioxamine-D2
≥95% (LC/MS-ELSD)
別名:
1,11,22-trihydroxy-1,6,11,16,22,27-hexazacyclodotriacontane-2,5,12,15,23,26-hexone, Desmethylenylnocardamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H46N6O9
CAS番号:
分子量:
586.68
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
アッセイ
≥95% (LC/MS-ELSD)
形状
solid
溶解性
DMSO: 1 mg/mL
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(NCCCCCN(C(CC1)=O)O)CCC(N(CCCCCNC(CCC(N(CCCCNC1=O)O)=O)=O)O)=O
InChI
1S/C26H46N6O9/c33-21-9-12-24(36)30(39)18-6-2-4-16-28-22(34)10-14-26(38)32(41)20-8-5-17-29-23(35)11-13-25(37)31(40)19-7-1-3-15-27-21/h39-41H,1-20H2,(H,27,33)(H,28,34)(H,29,35)
InChI Key
SXTGVXKFOVZYIK-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3