Merck
SML0040
Sigma-Aldrich
ロメトレキソール水和物
≥95% (HPLC), powder, GARFTase inhibitor
別名:
LY 264618水和物, N-[4-[2-[(6R)-2-アミノ-3,4,5,6,7,8-ヘキサヒドロ-4-オキソピリド[2,3-d]ピリミジン-6-イル]エチル]ベンゾイル]-L-グルタミン酸水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H25N5O6 · xH2O
CAS番号:
分子量:
443.45 (anhydrous basis)
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
product name
ロメトレキソール水和物, ≥95% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
形状
powder
white to light yellow
溶解性
DMSO: ≥5 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.NC1=NC(=O)C2=C(NC[C@H](CCc3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O)C2)N1
InChI
1S/C21H25N5O6.H2O/c22-21-25-17-14(19(30)26-21)9-12(10-23-17)2-1-11-3-5-13(6-4-11)18(29)24-15(20(31)32)7-8-16(27)28;/h3-6,12,15H,1-2,7-10H2,(H,24,29)(H,27,28)(H,31,32)(H4,22,23,25,26,30);1H2/t12-,15+;/m1./s1
InChI Key
AEFQSKJUVDZANQ-YLCXCWDSSA-N
アプリケーション
ヒトGARFTアーゼに対する強力なインヒビターの生物学的活性を比較するためにロメトレキソール水和物が使用されました。
生物化学的/生理学的作用
グリシンアミドリボヌクレオチドホルミルトランスフェラーゼ(GARFTアーゼ)は、de novoプリン合成に必要な葉酸依存性酵素です。 ロメトレキサートはGARFTアーゼに対する強力なインヒビターですが、葉酸の合成に関与する酵素を妨害しません。 ロメトレキセロールは、メトトレキサートと類似した抗葉酸様薬剤であり、さまざまな癌の治療を目的として臨床的に検査されています。 ロメトレキソールによる治療で、ATPおよびGTPの濃度が急速に低下し、細胞周期が停止してアポトーシスが誘発されます。 ヌクレオチドプールの枯渇はp53発現を誘発し、ロメトレキソールは野生型p53および腫瘍細胞を発現する変異p53の双方に対し細胞毒性を示します。 ロメトレキソールはCCRF-CEm白血病細胞に対して細胞毒性を示し、IC50は2.9 nMです。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0040-VAR:
SML0040-BULK:
SML0040-25MG:
SML0040-5MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
New agents in cancer clinical trials.
J Adams et al.
Oncogene, 19(56), 6687-6692 (2001-06-28)
D R Newell
Seminars in oncology, 26(2 Suppl 6), 74-81 (1999-12-22)
Antifolate drugs, as a class, have broad-spectrum activity against both hematologic and solid human malignancies. The pharmacokinetics of the classical antifolate methotrexate have been well-defined and pharmacokinetic data can be exploited to reduce the toxicity and enhance the activity of
Robert Mauritz et al.
Biochemical pharmacology, 63(2), 105-115 (2002-02-14)
We determined the mechanisms of resistance of human CCRF-CEM leukemia cells to methotrexate (MTX) vs. those to six novel antifolates: the polyglutamatable thymidylate synthase (TS) inhibitors ZD1694, multitargeted antifolate, pemetrexed, ALIMTA (MTA) and GW1843U89, the non-polyglutamatable inhibitors of TS, ZD9331
Julie L Bronder et al.
Cancer research, 62(18), 5236-5241 (2002-09-18)
The class of folate antimetabolites typified by (6R)-dideazatetrahydrofolate (lometrexol, DDATHF) are specific inhibitors of de novo purine synthesis because of potent inhibition of glycinamide ribonucleotide formyltransferase (GART) but do not induce detectable levels of DNA strand breaks. As such, they
A Tse et al.
The Journal of biological chemistry, 273(40), 25944-25952 (1998-09-25)
Mouse L1210 cell variants were selected for resistance to 5, 10-dideazatetrahydrofolate, a potent inhibitor of the first folate-dependent enzyme in de novo purine synthesis, glycinamide ribonucleotide formyltransferase. The drug-resistant phenotype selected was conditional to the folate compound used to support