Merck
SML0098
Sigma-Aldrich
Pinostilbene 水和物
≥95% (HPLC)
別名:
3,4'-ジヒドロキシ-5-メトキシ-trans-スチルベン 水和物, 3-[(1E)-2-(4-ヒドロキシフェニル)エテニル]-5-メトキシフェノール 水和物, trans-ピノスチルベン 水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H14O3 · xH2O
CAS番号:
分子量:
242.27 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
形状
powder
white to tan
溶解性
DMSO: ≥13 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.COc1cc(O)cc(\C=C\c2ccc(O)cc2)c1
InChI
1S/C15H14O3.H2O/c1-18-15-9-12(8-14(17)10-15)3-2-11-4-6-13(16)7-5-11;/h2-10,16-17H,1H3;1H2/b3-2+;
InChI Key
XZMDLGKACFLROY-SQQVDAMQSA-N
生物化学的/生理学的作用
ピノスチルベンはレスベラトロールの誘導体であり、複数のがん細胞株でアポトーシスを誘導します。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0098-25MG:
SML0098-5MG:
SML0098-BULK:
SML0098-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
You Chul Chung et al.
International journal of molecular sciences, 21(13) (2020-07-08)
Melanin protects our skin from harmful ultraviolet (UV) radiation. However, when produced in excess, it can cause hyperpigmentation disorders, such as melanoma, freckles, lentigo, and blotches. In this study, we investigated the effects of pinostilbene hydrate (PH) on melanogenesis. We
Md Ataur Rahman et al.
Biochimica et biophysica acta, 1861(2), 23-36 (2016-11-07)
Drug resistance from apoptosis is a challenging issue with different cancer types, and there is an interest in identifying other means of inducing cytotoxicity. Here, treatment of neuroblastoma cells with oxyresveratrol (OXYRES), a natural antioxidant, led to dose-dependent cell death
Caroline M Low et al.
Scientific reports, 7, 44449-44449 (2017-03-18)
The pro-inflammatory mediator leukotriene B