Merck
SML0174
Sigma-Aldrich
GPR35 アゴニスト、化合物 10
≥98% (HPLC)
別名:
2-[4-[(2,4-ジオキソ-5-チアゾリジニリデン)メチル]フェノキシ]-酢酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H9NO5S
CAS番号:
分子量:
279.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to tan
溶解性
DMSO: ≥5 mg/mL at ~60 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)COc1ccc(cc1)\C=C2/SC(=O)NC2=O
InChI
1S/C12H9NO5S/c14-10(15)6-18-8-3-1-7(2-4-8)5-9-11(16)13-12(17)19-9/h1-5H,6H2,(H,14,15)(H,13,16,17)/b9-5-
InChI Key
WXMCOLGPDOYHNK-UITAMQMPSA-N
アプリケーション
GPR35 Agonist, Compound 10, may be used in GPR35-mediated cell signaling studies.
生物化学的/生理学的作用
GPR35アゴニスト
コンパウンド10はGPR35アゴニストであり、キヌレン酸やザプリナストのようなその他既知のアゴニストに比べ、GPR35と高親和性で結合します。コンパウンド10は、ヒトリコンビナントGPR35に対してザプリナストよりも強力に作用するだけでなく(pEC50 = 5.3 vs 4.18)、ザプリナストとは異なり、ヒトとラットのGPR35に対して同等の効力を発揮します。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0174-25MG:
SML0174-5MG:
SML0174-VAR:
SML0174-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ida Marie Modvig et al.
American journal of physiology. Endocrinology and metabolism, 320(5), E874-E885 (2021-03-02)
The aim of this study was to explore individual amino acid-stimulated GLP-1 responses and the underlying stimulatory mechanisms, as well as to identify the amino acid-sensing receptors involved in amino acid-stimulated GLP-1 release. Experiments were primarily based on isolated perfused