アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
薬剤管理
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
保管条件
desiccated
色
off-white to light brown
溶解性
DMSO: ≥20 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.FC(F)(F)c1nc(Nc2cccc(Cl)c2)ncc1C(=O)NCc3ccncc3
InChI
1S/C18H13ClF3N5O.ClH/c19-12-2-1-3-13(8-12)26-17-25-10-14(15(27-17)18(20,21)22)16(28)24-9-11-4-6-23-7-5-11;/h1-8,10H,9H2,(H,24,28)(H,25,26,27);1H
InChI Key
UBHSVFAUAKIVKL-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
G8173-VAR:
G8173-5MG:
G8173-25MG:
G8173-BULK:
試験成績書(COA)