アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
色
white to beige
溶解性
H2O: ≥5 mg/mL
オーガナイザー
AstraZeneca
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.Cl.Cl.Clc1cccc(CNCCc2ccc(NC(=N)c3cccs3)cc2)c1
InChI
1S/C20H20ClN3S.2ClH.H2O/c21-17-4-1-3-16(13-17)14-23-11-10-15-6-8-18(9-7-15)24-20(22)19-5-2-12-25-19;;;/h1-9,12-13,23H,10-11,14H2,(H2,22,24);2*1H;1H2
InChI Key
QOPATWWWZNTSQF-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0178-25MG:
SML0178-VAR:
SML0178-BULK:
SML0178-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
We offer many products related to nitric oxide synthases for your research needs.
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research