Merck
SML0281
Sigma-Aldrich
イバブラジン 塩酸塩
≥98% (HPLC)
別名:
3-[3-[[[(7S)-3,4-ジメトキシビシクロ[4.2.0]オクタ-1,3,5-トリエン-7-イル]メチル]メチルアミノ]プロピル]-1,3,4,5-テトラヒドロ-7,8-ジメトキシ-2H-3-ベンザゼピン-2-オン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H36N2O5 · HCl
CAS番号:
分子量:
505.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]/D +5 to +9°, c = 1 in DMSO
保管条件
desiccated
white to beige
溶解性
H2O: ≥5 mg/mL (warmed)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.COc1cc2CCN(CCCN(C)C[C@H]3Cc4cc(OC)c(OC)cc34)C(=O)Cc2cc1OC
InChI
1S/C27H36N2O5.ClH/c1-28(17-21-11-20-14-25(33-4)26(34-5)16-22(20)21)8-6-9-29-10-7-18-12-23(31-2)24(32-3)13-19(18)15-27(29)30;/h12-14,16,21H,6-11,15,17H2,1-5H3;1H/t21-;/m1./s1
InChI Key
HLUKNZUABFFNQS-ZMBIFBSDSA-N
遺伝子情報
human ... HCN4(10021)
アプリケーション
イバブラジン塩酸塩は、変形性関節症(OA)の治療におけるイバブラジンの可能性を調べるために、ヒト初代軟骨細胞(HPC)に対するイバブラジンの影響を調べるために使用されています。
イバブラジン塩酸塩は、胚様体(EB)およびラット人工心臓組織(EHT)においてカリウム/ナトリウム過分極活性化環状ヌクレオチド依存性チャネル(HCN)2阻害剤として使用されてきました。
生物化学的/生理学的作用
イバブラジンは慢性心不全の治療で使用されます。
イバブラジン塩酸塩は、過分極活性化環状ヌクレオチド依存性(HCN)チャネルのサブユニット、特にHCN4で構成されている神経I(h)チャネルと関連する心臓I(f)チャネルの開口チャネル阻害剤です。イバブラジンは抗狭心症活性を持ちます。心拍数を低下させ、心筋酸素需要を減少させます。
特徴および利点
この化合物は環状ヌクレオチド研究用の注目商品です。ここをクリックしてその他の主な環状ヌクレオチド研究用製品をご覧ください。その他の研究領域で使用される生理活性小分子についての詳細は、こちらをご覧ください:sigma.com/discover-bsm
本化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transductionの環状ヌクレオチド感受性(CNG)および過分極活性化環状ヌクレオチド依存性(HCN)チャネルのページに掲載されています。ハンドブックの他のページを閲覧するには、ここをクリックしてください
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0281-50MG:
SML0281-10MG:
SML0281-VAR:
SML0281-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Elka Popova et al.
Acta neurobiologiae experimentalis, 80(2), 192-204 (2020-07-01)
Hyperpolarization‑activated and cyclic nucleotide‑gated (HCN) channels are well expressed in the vertebrate retina. Their role in formation of electroretinographic (ERG) responses to stimulus onset (b‑wave) and stimulus offset (d‑wave) are largely unknown. In this study we investigated the effects of
Hao Zhang et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 368(1), 50-58 (2018-11-10)
An injury of the somatosensory system causes neuropathic pain, which is usually refractory to conventional analgesics, thus warranting the development of novel drugs against this kind of pain. The mechanism of neuropathic pain in rats that had undergone left L5
Ivabradine abrogates TNF-alpha-induced degradation of articular cartilage matrix
Xiang X, et al.
International Immunopharmacology, 66, 347-353 (2019)
Ivabradine as adjuvant treatment for chronic heart failure
Stoppe C, et al.
Cochrane database of systematic reviews (Online), 2018(4) (2018)
Xianxiang Xiang et al.
International immunopharmacology, 66, 347-353 (2018-12-07)
Ivabradine is most commonly used for the treatment of worsening cardiac failure in patients who cannot tolerate the maximum dose of β-blockers or in whom treatment with β-blockers is contraindicated. While ivabradine is regarded as a highly selective "funny current"
資料
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.