Merck
1351005
USP
イソプロテレノール 塩酸塩
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
イソプレナリン 塩酸塩, (±)-イソプロテレノール 塩酸塩, 1-(3′,4′-ジヒドロキシフェニル)-2-イソプロピルアミノエタノール 塩酸塩, N-イソプロピル-DL-ノルアドレナリン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H17NO3 · HCl
CAS番号:
分子量:
247.72
Beilstein:
3917363
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
isoproterenol
メーカー/製品名
USP
mp
165-175 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
Cl.CC(C)NCC(O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C11H17NO3.ClH/c1-7(2)12-6-11(15)8-3-4-9(13)10(14)5-8;/h3-5,7,11-15H,6H2,1-2H3;1H
InChI Key
IROWCYIEJAOFOW-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は、発行薬局方によって明記、規定されたところに基づき、提供されます。本製品のSDSおよび製品情報リーフレットを含むサポートで提供されている情報は全て、発行薬局方の権限の下で制作・発行されています。
さらに詳しい情報およびサポートにつきましては発行薬局方のウェブサイトをご覧ください。
アプリケーション
Isoproterenol hydrochloride USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Isoproterenol Hydrochloride Injection
生物化学的/生理学的作用
β-アドレナリン受容体のアゴニストで、細胞質cAMP濃度を上昇させます。
アナリシスノート
これらの製品は試験および測定目的にのみ使用できます。ヒトや動物への投与を目的としていません。またいかなる病気の診断、処置、治療にも用いることはできません。  ​
その他情報
販売が制限されることがあります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
1351005-125MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
Isoproterenol Hydrochloride
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 49(4), 2431-2431 (2020)
Isoproterenol Hydrochloride Injection
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 30(2), 2433-2433 (2021)
Hua Qing et al.
Cell, 182(2), 372-387 (2020-07-02)
Acute psychological stress has long been known to decrease host fitness to inflammation in a wide variety of diseases, but how this occurs is incompletely understood. Using mouse models, we show that interleukin-6 (IL-6) is the dominant cytokine inducible upon
Miaoying Shi et al.
Toxicology in vitro : an international journal published in association with BIBRA, 67, 104891-104891 (2020-05-25)
Cardiotoxicity is an important toxicological endpoint for chemical and drug safety assessment. The present study aims to evaluate two stemcell-based in vitro models for cardiotoxicity screening of chemicals. Eleven model compounds were used to evaluate responses of mouse embryonic stem
Jason Z Zhang et al.
Cell, 182(6), 1531-1544 (2020-08-28)
The fidelity of intracellular signaling hinges on the organization of dynamic activity architectures. Spatial compartmentation was first proposed over 30 years ago to explain how diverse G protein-coupled receptors achieve specificity despite converging on a ubiquitous messenger, cyclic adenosine monophosphate