Merck
I2760
Sigma-Aldrich
(−)-イソプロテレノール (+)-重酒石酸塩
powder
別名:
(−)-イソプレナリン (+)-重酒石酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H17NO3 · C4H6O6
CAS番号:
分子量:
361.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
フォーム
powder
品質水準
white to off-white
溶解性
H2O: ≥50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
オーガナイザー
Sanofi Aventis
SMILES記法
O[C@@H]([C@H](O)C(O)=O)C(O)=O.CC(C)NC[C@H](O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C11H17NO3.C4H6O6/c1-7(2)12-6-11(15)8-3-4-9(13)10(14)5-8;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h3-5,7,11-15H,6H2,1-2H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t11-;1-,2-/m00/s1
InChI Key
LBOPECYONBDFEM-RWALOXMOSA-N
遺伝子情報
アプリケーション
(−)-イソプロテレノール(+)-重酒石酸塩は、以下の用途に使用されています。
  • 環状アデノシン一リン酸(cAMP)アッセイのためのKRH培地中の成分として
  • その濃度反応曲線の研究を目的として前脂肪細胞を刺激するために
  • マルチドライ電極プレート(MDEP)センサーシステムが薬剤反応を評価できるかの評価を目的としてマウスに腹腔内投与するために
生物化学的/生理学的作用
イソプロテレノールは、ヒツジの肺静脈拡張薬として機能します。
β-アドレナリン受容体アゴニストで、細胞質cAMP濃度を上昇させます。
特徴および利点
本化合物はSanofi Aventisによって開発されました。他の医薬品開発化合物と認可された医薬品/医薬品候補化合物のリストを閲覧するには、ここをクリックしてください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
I2760-100MG-PW:
I2760-1G-PW:
I2760-100MG:4548173286518
I2760-500MG-PW:
I2760-PM:
I2760-VAR:
I2760-PH:
I2760-1G:4548173286525
I2760-500MG:4548173286532
I2760-BULK:
I2760-5G:4548173286549
I2760PROC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A Hartzshtark et al.
Experientia, 41(3), 378-379 (1985-03-15)
Local, externally applied pharmacological agents which are assumed to raise the c-AMP level, decrease the low pressure indentation value of the forehead skin of certain human volunteers.
G C Rolband et al.
Journal of gerontology, 45(5), B174-B178 (1990-09-01)
The age-related declines in the antilipolytic and lipogenic actions of insulin were studied in adipocytes from rats aged 2, 6, 12, and 24 months. Since adenosine modulates insulin action, its concentration was controlled by treatment of adipocytes with adenosine deaminase
Jennifer N Gelinas et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 25(13), 3294-3303 (2005-04-01)
Long-term potentiation (LTP) is activity-dependent enhancement of synaptic strength that can critically regulate long-term memory storage. Like memory, LTP exhibits at least two mechanistically distinct temporal phases. Early LTP (E-LTP) does not require protein synthesis, whereas the late phase of
V N Gurin et al.
Biulleten' eksperimental'noi biologii i meditsiny, 91(3), 304-305 (1981-03-01)
It was established in experiments on unanesthetized rats given intraventricular injections of drugs that hyperthermic effect of prostaglandin E2 (PGE2) was markedly weakened by administering clofelin while isoproterenol had no appreciable effect on PGE2 effects were not prevented by noradrenaline
F S Fein et al.
Archives of pathology & laboratory medicine, 107(9), 480-483 (1983-09-01)
The pathogenesis of the cardiomyopathy associated with diabetes mellitus is unknown. Among several suggested mechanisms, myocardial necrosis induced by endogenous catecholamines may play a role. Therefore, the sensitivity of the heart to the effect of varying doses of isoproterenol hydrochloride