Merck
I0599990
イソプレナリン 塩酸塩
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
イソプレナリン 塩酸塩, (±)-イソプロテレノール 塩酸塩, 1-(3′,4′-ジヒドロキシフェニル)-2-イソプロピルアミノエタノール 塩酸塩, N-イソプロピル-DL-ノルアドレナリン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H17NO3 · HCl
CAS番号:
分子量:
247.72
Beilstein:
3917363
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
isoprenaline
メーカー/製品名
EDQM
mp
165-175 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.CC(C)NCC(O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C11H17NO3.ClH/c1-7(2)12-6-11(15)8-3-4-9(13)10(14)5-8;/h3-5,7,11-15H,6H2,1-2H3;1H
InChI Key
IROWCYIEJAOFOW-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Isoprenaline hydrochloride EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
β-アドレナリン受容体のアゴニストで、細胞質cAMP濃度を上昇させます。
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Inbal Rachmin et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(16), 5902-5907 (2014-04-09)
ErbB2 interacting protein (Erbin) is a widely expressed protein and participates in inhibition of several intracellular signaling pathways. Its mRNA has been found to be present in relatively high levels in the heart. However, its physiological role in the heart
Peter Kubuš et al.
Circulation. Arrhythmia and electrophysiology, 7(2), 218-223 (2014-02-04)
Data on the results and clinical effect of an invasive risk stratification strategy in asymptomatic young patients with the Wolff-Parkinson-White electrocardiographic pattern are scarce. Eighty-five consecutive patients aged<18 years with a Wolff-Parkinson-White pattern and persistent preexcitation at maximum exercise undergoing
Marianne Tare et al.
Clinical science (London, England : 1979), 127(9), 559-569 (2014-05-13)
Intrauterine inflammation is a major contributor to preterm birth and has adverse effects on preterm neonatal cardiovascular physiology. Cardiomyocyte maturation occurs in late gestation in species such as humans and sheep. We tested the hypothesis that intrauterine inflammation has deleterious
Christiane Neuber et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 349(1), 39-46 (2014-01-17)
Stimulation of myocardial β(1)-adrenoceptors (AR) is a major mechanism that increases cardiac function. We investigated the functional consequences of genetic β(1)-AR knockdown in three-dimensional engineered heart tissue (EHT). For β(1)-AR knockdown, short interfering RNA (siRNA) sequences targeting specifically the β(1)-AR
T S Higa et al.
Life sciences, 103(1), 41-48 (2014-03-19)
This study sought to determine the role of white adipose tissue (WAT) metabolism in the prevention of insulin resistance (IR) by physical training (PT). Male C57BL/6J mice were assigned into groups CHOW-SED (chow diet, sedentary; n=15), CHOW-TR (chow diet, trained;