Merck
I6379
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-Isoproterenol
crystalline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H17NO3
CAS番号:
分子量:
211.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
フォーム
crystalline
品質水準
white to yellow
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)NC[C@H](O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C11H17NO3/c1-7(2)12-6-11(15)8-3-4-9(13)10(14)5-8/h3-5,7,11-15H,6H2,1-2H3/t11-/m0/s1
InChI Key
JWZZKOKVBUJMES-NSHDSACASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
I6379-5G:
I6379-100MG:
I6379-BULK:
I6379-500MG:
I6379-1G:
I6379-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Zhuanghui Feng et al.
Theranostics, 9(12), 3501-3514 (2019-07-10)
Identification of proper agents to increase or activate UCP1+ cells in adipose tissues remains a potent therapeutic strategy to combat obesity. Screening systems for UCP1 activators have been previously established and allow for unbiased discovery of effective compound(s). Methods: A
Olivia Sveidahl Johansen et al.
Cell, 184(13), 3502-3518 (2021-05-29)
Thermogenic adipocytes possess a therapeutically appealing, energy-expending capacity, which is canonically cold-induced by ligand-dependent activation of β-adrenergic G protein-coupled receptors (GPCRs). Here, we uncover an alternate paradigm of GPCR-mediated adipose thermogenesis through the constitutively active receptor, GPR3. We show that