Merck
SML0345
Sigma-Aldrich
A 887826
≥98% (HPLC)
別名:
5-(4-butoxy-3-chlorophenyl)-N-[[2-(4-morpholinyl)-3-pyridinyl]methyl]-3-pyridinecarboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H29ClN4O3
CAS番号:
分子量:
480.99
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
white to beige
溶解性
DMSO: ≥5 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCOc1ccc(cc1Cl)-c2cncc(c2)C(=O)NCc3cccnc3N4CCOCC4
InChI
1S/C26H29ClN4O3/c1-2-3-11-34-24-7-6-19(15-23(24)27)21-14-22(17-28-16-21)26(32)30-18-20-5-4-8-29-25(20)31-9-12-33-13-10-31/h4-8,14-17H,2-3,9-13,18H2,1H3,(H,30,32)
InChI Key
JPJGFWKHSMUKFO-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
A-887826 is Nav1.8 channel blocker (IC50 = 11 nM) that blocks TTX-resistant sodium currents in rat dorsal root ganglion in a voltage dependent fashion. Oral administration of A-887826 to rats significantly attenuated tactile allodynia in a neuropathic pain model.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0345-IP:
SML0345-5MG:
SML0345-VAR:
SML0345-BULK:
SML0345-25MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
資料
Voltage-gated sodium channels are present in most excitable cell membranes and play an important role in generating action potentials.