安全性情報
SML0473
Sigma-Aldrich
Noladin ether
≥98% (HPLC)
別名:
2-Arachidonylglyceryl ether, 2-[(5Z,8Z,11Z,14Z)-5,8,11,14-Eicosatetraen-1-yloxy]-1,3-propanediol; 2-AG ether, HU 310
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H40O3
CAS番号:
分子量:
364.56
EC Number:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
solution
薬剤管理
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
濃度
10 mg/mL in ethanol (1% w/v)
colorless to light yellow
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
InChI
1S/C23H40O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-26-23(21-24)22-25/h6-7,9-10,12-13,15-16,23-25H,2-5,8,11,14,17-22H2,1H3/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-
InChI Key
CUJUUWXZAQHCNC-DOFZRALJSA-N
生物化学的/生理学的作用
Noladin ether (2-Arachidonyl glycerol ether) is a stable analog of the endogenous cannabanoid 2-Arachidonylglycerol (2-AG) with selectivity for CB1 receptors. Noladin ether is a CB1 agonist. The Ki values for CB1 vs CB2 receptors are 21.2 nM and 3 mM, respectively. Noladin ether induces sedation and has modest antinociceptive activity in vivo, and reduces inter ocular pressure after administration in the eye.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
57.2 °F - closed cup
引火点(℃)
14.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SML0473-BULK:
SML0473-5MG:4548173984636
SML0473-VAR:
SML0473-25MG:4548173984629
文書ライブラリにアクセスする
資料
We offer many products related to cannabinoid receptors for your research needs.