製品名
サルブリナール, ≥98% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
, White to brown to grey
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
S=C(NC(NC(=O)\C=C\c3ccccc3)C(Cl)(Cl)Cl)Nc1c2ncccc2ccc1
InChI
1S/C21H17Cl3N4OS/c22-21(23,24)19(27-17(29)12-11-14-6-2-1-3-7-14)28-20(30)26-16-10-4-8-15-9-5-13-25-18(15)16/h1-13,19H,(H,27,29)(H2,26,28,30)/b12-11+
InChI Key
LCOIAYJMPKXARU-VAWYXSNFSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0951-5MG:
SML0951-BULK:
SML0951-VAR:
SML0951-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.