アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
色
white to light brown
溶解性
DMSO: 3 mg/mL, clear (warmed)
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C13H10Cl4N2O4/c1-13(2,3-18-9(20)5(14)6(15)10(18)21)4-19-11(22)7(16)8(17)12(19)23/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
PCOXPBOKDABARQ-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1005-BULK:
SML1005-5MG:
SML1005-VAR:
SML1005-25MG:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.