アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 10 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(N1CCCCC1Cc2ccccc2)n3cc(nn3)-c4ccc(cc4)-c5ccccc5
InChI
1S/C27H26N4O/c32-27(30-18-8-7-13-25(30)19-21-9-3-1-4-10-21)31-20-26(28-29-31)24-16-14-23(15-17-24)22-11-5-2-6-12-22/h1-6,9-12,14-17,20,25H,7-8,13,18-19H2
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1364-25MG:
SML1364-5MG:
SML1364-BULK:
SML1364-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
関連コンテンツ
The Cravatt group develops innovative technologies to understand enzyme roles in disease, focusing on activity-based protein profiling.