SML1785
Landiolol hydrochloride
≥98% (HPLC)
別名:
4-[(2S)-2-Hydroxy-3-[[2-[(4-morpholinylcarbonyl)amino]ethyl]amino]propoxy]-benzenepropanoic acid [(4S)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl]methyl ester hydrochloride, 4-[2-Hydroxy-3-[[2-[(4-morpholinylcarbonyl)amino]ethyl]amino]propoxy]-benzenepropanoic acid [S-(R*,R*)]-(2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methyl ester hydrochloride, ONO 1101, ONO-1101
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to beige
溶解性
H2O: 25 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1(C)OC[C@@H](COC(CCC2=CC=C(OC[C@@H](O)CNCCNC(N3CCOCC3)=O)C=C2)=O)O1.[H]Cl
InChI
1S/C25H39N3O8.ClH/c1-25(2)35-18-22(36-25)17-34-23(30)8-5-19-3-6-21(7-4-19)33-16-20(29)15-26-9-10-27-24(31)28-11-13-32-14-12-28;/h3-4,6-7,20,22,26,29H,5,8-18H2,1-2H3,(H,27,31);1H/t20-,22+;/m0./s1
InChI Key
DLPGJHSONYLBKP-IKGOIYPNSA-N
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1785-VAR:
SML1785-25MG:
SML1785-BULK:
SML1785-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)