SML2194
SNS-314 mesylate
≥98% (HPLC)
別名:
1-(3-Chlorophenyl)-3-(5-(2-(thieno[3,2-d]pyrimidin-4-ylamino)ethyl)thiazol-2-yl)urea methanesulfonate, N-(3-Chlorophenyl)-N′-[5-[2-(thieno[3,2-d]pyrimidin-4-ylamino)ethyl]-2-thiazolyl]urea methanesulfonate, SNS 314, SNS 314 mesylate, SNS314, SNS314 mesylate
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
under inert gas
色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
[S](=O)(=O)(O)C.[s]1c(ncc1CCNc3ncnc4c3[s]cc4)NC(=O)Nc2cc(ccc2)Cl
InChI
1S/C18H15ClN6OS2.CH4O3S/c19-11-2-1-3-12(8-11)24-17(26)25-18-21-9-13(28-18)4-6-20-16-15-14(5-7-27-15)22-10-23-16;1-5(2,3)4/h1-3,5,7-10H,4,6H2,(H,20,22,23)(H2,21,24,25,26);1H3,(H,2,3,4)
InChI Key
FYCODPVDEFFWSR-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2194-BULK:
SML2194-25MG:
SML2194-VAR:
SML2194-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)