Merck
SML2484
Sigma-Aldrich
AZD3839
≥98% (HPLC)
別名:
(1S)-1-[2-(Difluoromethyl)-4-pyridinyl]-4-fluoro-1-[3-(5-pyrimidinyl)phenyl]-1H-isoindol-3-amine, (S)-1-[2-(Difluoromethyl)pyridin-4-yl]-4-fluoro-1-[3-(pyrimidin-5-yl)phenyl]-1H-isoindol-3-amine, AZD 3839, AZD-3839
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H16F3N5
CAS番号:
分子量:
431.41
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
NC1=N[C@@](C2=CC=CC(C3=CN=CN=C3)=C2)(C4=CC(C(F)F)=NC=C4)C5=CC=CC(F)=C51
InChI
1S/C24H16F3N5/c25-19-6-2-5-18-21(19)23(28)32-24(18,17-7-8-31-20(10-17)22(26)27)16-4-1-3-14(9-16)15-11-29-13-30-12-15/h1-13,22H,(H2,28,32)/t24-/m0/s1
生物化学的/生理学的作用
AZD3839 is a potent and selective BACE1 inhibitor (Ki = 26.1 nM/BACE1, 372.4 nM/BACE2, >25 μM/Cathepsin D by cell-free TR-FRET; hERG IC50 = 4.8 μM) that effectively suppresses cellular BACE1 activity in neuron cultures (sAPPβ release IC50 = 16.7 nM/SH-SY5Y; Aβ40 release IC50 = 4.8 nM/SH-SY5Y AAP695wt, 32.2 nM/N2A, 24.8 nM/guinea pig cortical neurons, 51 nM/murine cortical neurons) and exhibits in vivo Aβ40-, Aβ42-, sAPPβ-reducing efficacy (80 & 160 μmol/kg mouse, p.o.; 100 & 200 μmol/kg guinea pigs, p.o., 2.5 & 20 μmol/kg cynomolgus monkeys, i.v.) with good pharmacokinetic properties and oral availability.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2484-VAR:
SML2484-BULK:
SML2484-25MG:
SML2484-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)