SML2898
Rupatadine fumarate
≥98% (HPLC)
別名:
8-Chloro-11-{1-[(5-methyl-3-pyridinyl)methyl]-4-piperidinylidene}-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine (E)-2-butenedioate (1:1), 5H-Benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, 8-chloro-6,11-dihydro-11-[1-[(5-methyl-3-pyridinyl)methyl]-4-piperidinylidene]-, (E)-2-butenedioate (1:1), UR 12592 fumarate, UR-12592 fumarate, UR12592 fumarate
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C26H26ClN3.C4H4O4/c1-18-13-19(16-28-15-18)17-30-11-8-20(9-12-30)25-24-7-6-23(27)14-22(24)5-4-21-3-2-10-29-26(21)25;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-3,6-7,10,13-16H,4-5,8-9,11-12,17H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+
InChI Key
JYBLCDXVHQWMSU-WLHGVMLRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2898-50MG:
SML2898-10MG:
SML2898-VAR:
SML2898-BULK:
試験成績書(COA)