アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 5 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
Fc1cc2[o]nc(c2cc1)C3CCN(CC3)CCCOc4c(cc(cc4)C(=O)C)OC
InChI
1S/C24H27FN2O4/c1-16(28)18-4-7-21(23(14-18)29-2)30-13-3-10-27-11-8-17(9-12-27)24-20-6-5-19(25)15-22(20)31-26-24/h4-7,14-15,17H,3,8-13H2,1-2H3
InChI Key
XMXHEBAFVSFQEX-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... DRD2(1813) , HTR2A(3356)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1528-BULK:
SML1528-5MG:
SML1528-25MG:
SML1528-10MG:
SML1528-VAR:
SML1528-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)