SML3300
TB21007
≥98% (HPLC)
別名:
3-(2-Hydroxyethylthio)-6,6-dimethyl-1-(thiazol-2-yl)-6,7-dihydrobenzo[c]thiophen-4(5H)-one, 6,6-Dimethyl-3-(2-hydroxyethyl)thio-1-(thiazol-2-yl)-6,7-dihydro-2-benzothiophen-4(5H)-one, 6,7-Dihydro-3-[(2-hydroxyethyl)thio]-6,6-dimethyl-1-(2-thiazolyl)benzo[c]thiophen-4(5H)-one, TB 21007, TB-21007
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C1C2=C(SCCO)SC(C3=NC=CS3)=C2CC(C1)(C)C
InChI
1S/C15H17NO2S3/c1-15(2)7-9-11(10(18)8-15)14(20-6-4-17)21-12(9)13-16-3-5-19-13/h3,5,17H,4,6-8H2,1-2H3
InChI Key
QILRYFCEXLFIDS-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3300-5MG:
SML3300-VAR:
SML3300-BULK:
SML3300-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)