製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
CNC(=O)C(=N\OC)\c1ccccc1CO\N=C(C)\C(=N\OC)\C(C)=N\OC
InChI
1S/C18H25N5O5/c1-12(20-25-4)16(22-26-5)13(2)21-28-11-14-9-7-8-10-15(14)17(23-27-6)18(24)19-3/h7-10H,11H2,1-6H3,(H,19,24)/b20-12+,21-13+,22-16+,23-17+
InChI Key
JHIPUJPTQJYEQK-ZLHHXESBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Rice samples by high performance liquid chromatography equipped with ultraviolet (HPLC-UV) detection and LC coupled to tandem mass spectrometry (MS/MS) with electrospray ionization (ESI) and selected reaction monitoring (SRM) detection.
- Food samples by atmospheric-pressure solids-analysis probe (ASAP) as well as desorption electrospray ionization-mass spectrometry (DESI-MS) techniques.
- Hot pepper (Capsicum annuum L.) samples by modified QuEChERS (quick, easy, cheap, effective, rugged, and safe) method, followed by analysis using LC-MS/MS with SRM detection.
おすすめ製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
32428-100MG:
32428-BULK:
32428-VAR:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)