Merck
SML3365
Sigma-Aldrich
MZ1
≥98% (HPLC)
別名:
(2S,4R)-1-((2S)-2-tert-Butyl-17-((6S)-4-(4-chlorophenyl)-2,3,9-trimethyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepin-6-yl)-4,16-dioxo-6,9,12-trioxa-3,15-diazaheptadecane)-4-hydroxy-N-(4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)pyrrolidine-2-carboxamide, (2S,4R)-1-((S)-1-((S)-4-(4-Chlorophenyl)-2,3,9-trimethyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepin-6-yl)-17,17-dimethyl-2,14-dioxo-6,9,12-trioxa-3,15-diazaoctadecanecarbonyl)-4-hydroxy-N-(4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)pyrrolidine-2-carboxamide, (4R)-N-[14-[(6S)-4-(4-Chlorophenyl)-2,3,9-trimethyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepin-6-yl]-1,13-dioxo-3,6,9-trioxa-12-azatetradec-1-yl]-3-methyl-L-valyl-4-hydroxy-N-[[4-(4-methyl-5-thiazolyl)phenyl]methyl]-L-prolinamide, MZ 1, MZ 1 (PROTAC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C49H60ClN9O8S2
CAS番号:
分子量:
1002.64
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
O=C([C@H]1N(C[C@@H](C1)O)C([C@H](C(C)(C)C)NC(COCCOCCOCCNC(C[C@H]2C3=NN=C(N3C4=C(C(C5=CC=C(C=C5)Cl)=N2)C(C)=C(S4)C)C)=O)=O)=O)NCC6=CC=C(C=C6)C7=C(N=CS7)C
InChI Key
PTAMRJLIOCHJMQ-PYNGZGNASA-N
生物化学的/生理学的作用
MZ1 is a BRD4 degrader composed of pan-BET selective bromodomain inhibitor and the E3 ubiquitin ligase VHL ligand that induces preferential degradation of BRD4 over BRD2 and BRD3. MZ1exhibits antiproliferative effects in AML colorectal cancer cells lines.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3365-25MG:
SML3365-BULK:
SML3365-5MG:
SML3365-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)