SML3423
ARV-825
≥98% (HPLC)
別名:
(6S)-4-(4-chlorophenyl)-N-[4-[2-[2-[2-[2-[[2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1H-isoindol-4-yl]amino]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]phenyl]-2,3,9-trimethyl-6H-Thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepine-6-acetamide
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
ClC1=CC=C(C2=N[C@@H](CC(NC3=CC=C(C=C3)OCCOCCOCCOCCNC4=C(C5=CC=C4)C(N(C5=O)C6C(NC(CC6)=O)=O)=O)=O)C7=NN=C(C)N7C8=C2C(C)=C(C)S8)C=C1
InChI Key
RWLOGRLTDKDANT-TYIYNAFKSA-N
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3423-5MG:
SML3423-VAR:
SML3423-25MG:
SML3423-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)