SML3395
KDM5-C70
≥95% (HPLC)
別名:
C 70, C-70, C70, Ethyl 2-(((2-((2-(dimethylamino)ethyl)ethylamino)-2-oxoethyl)amino)methyl)-4-pyridinecarboxylate, Ethyl 2-(((2-((2-(dimethylamino)ethyl)ethylamino)-2-oxoethyl)amino)methyl)isonicotinate, KDM5-C49 ethyl ester, KDOAM-20 ethyl ester, KDOAM-21, KDOAM20 ethyl ester, KDOAM21
アッセイ
≥95% (HPLC)
形状
oil
色
, Light yellow to very dark red-bown
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
CN(CCN(C(CNCC1=CC(C(OCC)=O)=CC=N1)=O)CC)C
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3395-VAR:
SML3395-BULK:
SML3395-5MG:
SML3395-25MG:
試験成績書(COA)