Merck
SML3805
Sigma-Aldrich
SIRT6-IN-1
≥98% (HPLC)
別名:
1,2,3,4-Tetrahydro-2,4-dioxo-N-[4-(3-pyridinyloxy)phenyl]-6-quinazolinesulfonamide, 2,4-Dioxo-N-[4-(3-pyridyloxy)phenyl]-1H-quinazoline-6-sulfonamide, 2,4-dioxo-N-(4-(pyridin-3-yloxy)phenyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinazoline-6-sulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H14N4O5S
CAS番号:
分子量:
410.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.21
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
[S](=O)(=O)(Nc3ccc(cc3)Oc4cnccc4)c1cc2c([nH][c]([nH][c]2=O)=O)cc1
InChI
1S/C19H14N4O5S/c24-18-16-10-15(7-8-17(16)21-19(25)22-18)29(26,27)23-12-3-5-13(6-4-12)28-14-2-1-9-20-11-14/h1-11,23H,(H2,21,22,24,25)
生物化学的/生理学的作用
SIRT6-IN-1 (2,4-dioxo-N-(4-(pyridin-3-yloxy)phenyl)−1,2,3,4-tetrahydroquinazoline-6-sulfonamide) is a cell penetrant, potent and selective inhibitor of SIRT6 (Sirtuin 6). It improves glucose tolerance in a type 2 diabetes mouse model. SIRT6-IN-1 delays experimental autoimmune encephalomyelitis disease onset in mice.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3805-VAR:
SML3805-5MG:
SML3805-BULK:
SML3805-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Discovery of novel and selective SIRT6 inhibitors
European Journal of Medicinal Chemistry, 57(11):4796-804., 4796-4804 (2014)
Sirtuin 6 inhibition protects against glucocorticoid-induced skeletal muscle atrophy by regulating IGF/PI3K/AKT signaling
Nature Communications, 13(1), 5415-5415 (2022)
Sirt6 inhibition delays the onset of experimental autoimmune encephalomyelitis by reducing dendritic cell migration
Journal of Neuroinflammation, 17(1), 228-228 (2020)