安全性情報
SRP0433
Sigma-Aldrich
PDE5A1 active murine
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE)
別名:
CN5N, phosphodiesterase 5A, cGMP-specific
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
由来生物
mouse
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
フォーム
aqueous solution
分子量
124 kDa
包装
pkg of 5 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
濃度
0.34 mg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
mouse ... PDE5A(242202)
詳細
Mouse PDE5A (GenBank Accession No. NM_153422) full length with N-terminal GST-tag, MW=124 kDa, expressed in a Baculovirus infected Sf9 cell expression system.
アプリケーション
酵素キネティクスの研究をはじめ、インヒビターのスクリーニングや選択性プロファイリングにもご利用いただけます。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
SRP0433-5UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Anindita Das et al.
The Journal of biological chemistry, 280(13), 12944-12955 (2005-01-26)
We investigated the effect of sildenafil in protection against necrosis or apoptosis in cardiomyocytes. Adult mouse ventricular myocytes were treated with sildenafil (1 or 10 microM) for 1 h before 40 min of simulated ischemia (SI). Necrosis was determined by
Hunter C Champion et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 102(5), 1661-1666 (2005-01-26)
The molecular mechanism for priapism is not well characterized. Although the nitric oxide (NO) pathway is known to mediate penile erection under normal conditions, we hypothesized that the mechanism of priapism rests in aberrant downstream signaling of this pathway based