リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
フォーム
frozen liquid
分子量
32 kDa
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... FCGRT(2217)
詳細
Human complex of FcRn also known as Neonatal Fc receptor, heterodimer of FCGRT (Fc Fragment of IgG Receptor and Transporter), GenBank Accession No. NM_001136019, a.a. 24-297, with a C-terminal His-tag, MW=32 kDa and B2M, also known as beta 2 microglobulin, GenBank Accession No. NM_004048, a.a 1-119, MW=14 kDa. Individually expressed in a HEK293 expression system.
物理的形状
Aqueous solution
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SRP0624-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)