安全性情報
T0319
Sigma-Aldrich
トリズマ®プリセット結晶
BioPerformance Certified, pH 7.4, average Mw 151.6
別名:
トリス結晶
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161700
NACRES:
NA.25
グレード
BioPerformance Certified
品質水準
形状
crystalline powder
分子量
average Mw 151.6
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
DNase, RNase, Protease, NICKase, none detected
endotoxin, tested
total aerobic microbial count, tested
≤0.05 A290
≤0.5% water (Karl Fischer)
≤5 ppm Heavy metals (as Pb)
pH
7.12 (37 °C, 0.1 M)(lit.)
7.40 (25 °C, 0.1 M)(lit.)
7.4
7.97 (5 °C, 0.1 M)(lit.)
有効pH範囲
7.0-9.0
溶解性
deionized water: soluble at 25 °C, clear, colorless (pH 7.4, 1 pouch dissolved in 1 L to yield a 0.1 M Trizma solution)
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ホイルパウチを開封し、中身を900 mLの水に溶かします。最終体積が1リットルになるように水を加えて、温度25 °Cで0.1 Mの溶液を作ります。pH調節は不要です。精度保証:±0.1 pH単位
トリスは温度係数が大きいため、希望の温度で目的の最終pHを実現できる混合物を選択します。
5~25℃では、pHは1℃あたり平均0.03 pH単位低下します。
25~37℃では、pHは1℃あたり平均0.025 pH単位低下します。
目的の濃度が異なる濃度である場合、溶液のpHには濃度が影響することに注意してください。
本製品は細胞培養試験済みです。また、エンドトキシン低値であることが試験により確認され、ヌクレアーゼおよびプロテアーゼ不検出についても分析により確認されました。
包装
便利なアルミパウチ入りです。
その他情報
本製品は、便利なホイルパウチに入ったTrizma塩基とTrizma HClの混合物で、一般的なpH値のトリスバッファーの調製に使用できます。
一部のpH電極では、Trisバッファーで正確な結果が得られません。
調製ノート
Trizma溶液はオートクレーブできます。
法的情報
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
T0319-BULK:
T0319-VAR:
T0319-10PAK:
試験成績書(COA)