Merck
T0831
Sigma-Aldrich
組織プラスミノーゲンアクチベーター ヒト
別名:
tPA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
Enzyme Commission number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
形状
lyophilized powder
品質水準
比活性
≥300 KU/mg protein
分子量
~70 kDa
不純物
HIV, HCV, and HBsAg, tested negative
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... PLAT(5327)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
組織プラスミノーゲンアクチベーター(tPA)は、多種多様な哺乳類組織、特に内皮細胞に見られるS1ファミリー(トリプシンファミリー)のプロテアーゼです。tPAが単鎖前駆物質として分泌され、これがプラスミンによって切断されて二重鎖形態になります。分子量が約70 kDaの単鎖形態で提供されます。組織プラスミノーゲンアクチベーター(tPA)遺伝子はヒト染色体8p11.21にマップされ、セリンアミノ酸残基を多く含む69 kDaのプロテアーゼをコードします。主に内皮細胞で発現します。
アプリケーション
組織プラスミノーゲンアクチベーターは、急性虚血性脳卒中患者の頭蓋内出血の治療リスクを評価する研究に使用されています。組織プラスミノーゲンアクチベーターは、心室内血栓溶解剤により、HeartWare左心室補助装置の早期血栓症で好成績が得られる治療法を調査する研究にも使用されています。ヒト組織プラスミノーゲンアクチベーターは、ヒツジのメラニン産生に対するチロシナーゼ関連たんぱく質2(TRP-2)発現の影響の研究に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
tPAは、プラスミノーゲンをプラスミンに変換し、細胞のシグナル伝達も開始する強力な線維素溶解アクチベーターです。プラスミノーゲン活性化システムは、アミロイド原繊維の分解にも関連している可能性があります。炎症性プロセスおよび細胞外マトリックス改造プロセスを媒介することも知られており、脳血管奇形を示す頭蓋内動脈瘤の疾患進行に関与すると予想されます。大動脈瘤において遺伝子の上方調節が認められます。
物理的形状
凍結乾燥粉末、100 mM PBS(pH 7.4)、3.5 mg/mL L-アルギニン、および0.001% ツイーン®80から
調製ノート
dH2Oを加えて溶かし、最終濃度を1 mg/mLにします(例えば、100 μgを100 μLに溶かします)。
法的情報
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T0831-VAR:
T0831-100UG-LBL:
T0831-1MG-LBL:
T0831-100UG:
T0831-BULK:
T0831-1MG:
T0831-1MG-PW:
T0831-100UG-PW:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Differential expression assay of chromosome arm 8p genes identifies Frizzled-related (FRP1/FRZB) and Fibroblast Growth Factor Receptor 1 (FGFR1) as candidate breast cancer genes.
Ugolini F, et al.
Oncogene, 18(10), 1903-1903 (1999)
Converting Tissue Type Plasminogen Activator into a Zymogen IMPORTANT ROLE OF Lys156.
Tachias K and Madison E L
The Journal of Biological Chemistry, 272(1), 28-31 (1997)
Design, synthesis, and characterization of urokinase plasminogen-activator-sensitive near-infrared reporter.
Law B, et al.
Chemistry & Biology, 11(1), 99-106 (2004)
Successful treatment of early thrombosis of HeartWare left ventricular assist device with intraventricular thrombolytics.
Kamouh A, et al.
The Annals of Thoracic Surgery, 94(1), 281-283 (2012)
Tissue-type plasminogen activator controls neuronal death by raising surface dynamics of extrasynaptic NMDA receptors.
Lesept F, et al.
Cell Death & Disease, 7(11), e2466-e2466 (2016)