安全性情報
T1753
Sigma-Aldrich
Trizma®プリセット結晶
Type 7.4-FT, pH 7.4, suitable for use with fresh water species
別名:
Tris結晶
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161700
NACRES:
NA.25
タイプ
Type 7.4-FT
品質水準
形状
crystalline powder
pH
7.4
溶解性
water: 0.66 g/mL, clear, colorless to faintly yellow
適合性
suitable for use with fresh water species
アプリケーション
淡水種用です。
法的情報
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
T1753-500G:
T1753-BULK-PC:
T1753-BULK:
T1753-2.5KG:
T1753-VAR:
T1753-100G:
T1753-10KG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Andre M Charbonneau et al.
Journal of experimental zoology. Part B, Molecular and developmental evolution, 326(8), 489-502 (2017-01-26)
Absence of large amounts of orofacial tissues caused by cancerous resections, congenital defects, or trauma results in sequelae such as dysphagia and noticeable scars. Oral-neck tissue regeneration was studied in the axolotl (regenerative amphibian) following a 2.5-mm punch biopsy that