T2315
Anti-Tumor Necrosis Factor Soluble Receptor Type II antibody produced in goat
IgG fraction of antiserum, lyophilized powder
別名:
CD120b antigen, Etanercept, TNF sRII, TNF-R2, p75 TNF receptor, p75TBPII, p75TNFR, tumor necrosis factor receptor superfamily member 1B
About This Item
おすすめの製品
由来生物
goat
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
lyophilized powder
化学種の反応性
human
テクニック
immunocytochemistry: 5-15 μg/mL (detects TNF RII in human PBLs)
western blot: 1 μg/mL (detects rhs TNF RII at 5 ng/lane under non-reducing conditions)
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TNFRSF1B(7133)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
Immunocytochemistry: Concentration of 5-15 ug/ml detects TNF RII in human peripheral blood lymphocytes
Optimal dilutions should be determined by the end user.
物理的形状
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
T2315-1MG-PW:
T2315-VAR:
T2315-BULK:
T2315-1MG:
試験成績書(COA)